Ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0145-25G
PC0145-5G
PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA
0
EUR
APOSPC0145-25G
APOSPC0145-5G
APOSPC0145-100G
Ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico 97%
Ácido 3-cloro-2,4-difluorobenzoico
Formula:
C₇H₃ClF₂O₂ Pto. de fusión: 169…177 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631387 Núm. CAS: 154257-75-7 |