3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0146-25G
PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA
484
EUR
APOSPC0146-25G
APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₃ClF₄O Pto. Ebullición: 214 °C Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 104,4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631343 Núm. CAS: 186517-29-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...