3-Fluoro-2-metoxipiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC01473-10G PC01473-25G PC01473-5G
APOSPC01473-10GEA 144 EUR
APOSPC01473-10G APOSPC01473-25G APOSPC01473-5G
3-Fluoro-2-metoxipiridina 95%
3-Fluoro-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆FNO
Pto. de inflamación: <60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094945
Núm. CAS: 884494-69-3