2-Fluoro-4-piridona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01475-1G PC01475-5G
APOSPC01475-1GEA 114 EUR
APOSPC01475-1G APOSPC01475-5G
2-Fluoro-4-piridona 95%
2-Fluoro-4-piridona
Formula: C₅H₄FNO
Pto. de fusión: 146…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114159
Núm. CAS: 22282-69-5