2-Fluoropiridin-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
PC01476-25G PC01476-5G PC01476-100G
APOSPC01476-25GEA 58 EUR
APOSPC01476-25G APOSPC01476-5G APOSPC01476-100G
2-Fluoropiridin-3-ol
2-Fluoropiridin-3-ol
Formula: C₅H₄FNO
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112569
Núm. CAS: 174669-74-0