1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC01479-250MG PC01479-5G
APOSPC01479-250MGEA 97.3 EUR
APOSPC01479-250MG APOSPC01479-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20037425
Núm. CAS: 1246967-17-8