3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0149-5G PC0149-1G
APOSPC0149-5GEA 306 EUR
APOSPC0149-5G APOSPC0149-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄ClF₄NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631400
Núm. CAS: 186517-42-0