3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC01491-10G PC01491-1G PC01491-5G
APOSPC01491-10GEA 412 EUR
APOSPC01491-10G APOSPC01491-1G APOSPC01491-5G
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185363
Núm. CAS: 631912-19-1
UN: 3261
ADR: 8,III