Ácido 3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0150-100G PC0150-25G PC0150-5G
APOSPC0150-100GEA 719 EUR
APOSPC0150-100G APOSPC0150-25G APOSPC0150-5G
Ácido 3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₃ClF₄O₂
Pto. de fusión: 89…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631509
Núm. CAS: 129931-45-9