5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-4-bromobenzotrifluoride
PC01503-100G
PC01503-25G
PC01503-5G
APOSPC01503-100GEA
557
EUR
APOSPC01503-100G
APOSPC01503-25G
APOSPC01503-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₅BrF₃N MW: 240,0200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082853 Núm. CAS: 703-91-3 |