Ácido 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0151-25G
PC0151-5G
PC0151-1G
APOSPC0151-25GEA
281
EUR
APOSPC0151-25G
APOSPC0151-5G
APOSPC0151-1G
Ácido 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoico
Formula:
C₈H₃ClF₄O₂ Pto. de fusión: 96…98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631342 Núm. CAS: 186517-41-9 |