4-Bromo-2-fluorothiophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01514-1G PC01514-5G PC01514-25G
APOSPC01514-1GEA 53.8 EUR
APOSPC01514-1G APOSPC01514-5G APOSPC01514-25G
4-Bromo-2-fluorothiophenol
4-Bromo-2-fluorothiophenol
Formula: C₆H₄BrFS
MW: 207.0634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475475
Núm. CAS: 174414-93-8