2-Bromo-4-fluorothiophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01516-1G PC01516-250MG
APOSPC01516-1GEA 422 EUR
APOSPC01516-1G APOSPC01516-250MG
2-Bromo-4-fluorothiophenol
2-Bromo-4-fluorothiophenol
Formula: C₆H₄BrFS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475472
Núm. CAS: 773853-92-2