4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01517-1G PC01517-5G PC01517-250MG
APOSPC01517-1GEA 277 EUR
APOSPC01517-1G APOSPC01517-5G APOSPC01517-250MG
4-Bromo-3-fluorothiophenol 95%
4-Bromo-3-fluorothiophenol
Formula: C₆H₄BrFS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475476
Núm. CAS: 942473-86-1