Cloruro de 3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 26.1 EUR
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
Cloruro de 3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo 95%
Cloruro de 3-cloro-2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₂Cl₂F₄O
Pto. Ebullición: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631511
Núm. CAS: 261763-03-5
UN: 3265
ADR: 8,II