5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC01524-1G PC01524-250MG PC01524-5G
APOSPC01524-1GEA 59.6 EUR
APOSPC01524-1G APOSPC01524-250MG APOSPC01524-5G
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formula: C6H4ClF3N2
MW: 196,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18255015
Núm. CAS: 1095823-39-4