4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC01528-1G PC01528-5G
APOSPC01528-1GEA 0 EUR
APOSPC01528-1G APOSPC01528-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044946
Núm. CAS: 114926-38-4