(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC01529-1G PC01529-25G PC01529-5G
APOSPC01529-1GEA 21.9 EUR
APOSPC01529-1G APOSPC01529-25G APOSPC01529-5G
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,0300 g/mol
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835207
Núm. CAS: 172023-97-1