Cloruro de 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0153-5G PC0153-10G PC0153-1G
APOSPC0153-5GEA 97.3 EUR
APOSPC0153-5G APOSPC0153-10G APOSPC0153-1G
Cloruro de 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo 98%
Cloruro de 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₂Cl₂F₄O
MW: 261 g/mol
Pto. Ebullición: 232
Pto. de fusión: 85
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631344
Núm. CAS: 186517-45-3