2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC01532-1G PC01532-10G
APOSPC01532-1GEA 0 EUR
APOSPC01532-1G APOSPC01532-10G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777203
Núm. CAS: 81108-81-8
UN: 3261
ADR: 8,III