3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0154-10G
PC0154-5G
PC0154-1G
APOSPC0154-10GEA
197
EUR
APOSPC0154-10G
APOSPC0154-5G
APOSPC0154-1G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula:
C₈H₅ClF₄O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631512 Núm. CAS: 261763-05-7 |