Cloruro de 3-cloro-2,4-difluorobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-2,4-difluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC0161-25G PC0161-5G
APOSPC0161-25GEA 540 EUR
APOSPC0161-25G APOSPC0161-5G
Cloruro de 3-cloro-2,4-difluorobenzoilo
Cloruro de 3-cloro-2,4-difluorobenzoilo
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 157373-00-7
UN: 1760
ADR: 8,II