4-Cloro-2-fluorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0162-1G PC0162-25G PC0162-5G
APOSPC0162-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0162-1G APOSPC0162-25G APOSPC0162-5G
4-Cloro-2-fluorobenzonitrilo 98%
4-Cloro-2-fluorobenzonitrilo
Formula: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143284
Núm. CAS: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III