Ácido 4-fluoro-2-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 81.2 EUR
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
Ácido 4-fluoro-2-nitrobenzoico 97%
Ácido 4-fluoro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Pto. de fusión: 140…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024300
Núm. CAS: 394-01-4