1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromobenzal fluoride
PC01660-100G PC01660-25G PC01660-5G
APOSPC01660-100GEA 601 EUR
APOSPC01660-100G APOSPC01660-25G APOSPC01660-5G
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
1-Bromo-2-(difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₅BrF₂
Pto. Ebullición: 62…63 °C/9mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657962
Núm. CAS: 845866-82-2