3-Fluoro-2-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC01678-1G
PC01678-250MG
PC01678-5G
APOSPC01678-1GEA
102
EUR
APOSPC01678-1G
APOSPC01678-250MG
APOSPC01678-5G
3-Fluoro-2-iodoaniline
3-Fluoro-2-iodoaniline
Formula:
C₆H₅FIN Pto. de fusión: 52…54 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08458368 Núm. CAS: 706752-99-0 |