3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0168-1G PC0168-25G PC0168-5G
APOSPC0168-1GEA 97.3 EUR
APOSPC0168-1G APOSPC0168-25G APOSPC0168-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₄ClF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631515
Núm. CAS: 261763-15-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III