1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-MEthyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
PC01683-25G
APOSPC01683-25GEA 95.7 EUR
APOSPC01683-25G
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
1-Methyl-1-propylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₁₀H₁₈F₆N₂O₄S₂
MW: 408,37 g/mol
Pto. de fusión: 12 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08458917
Núm. CAS: 223437-05-6