3-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0170-5G PC0170-100G PC0170-25G
APOSPC0170-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0170-5G APOSPC0170-100G APOSPC0170-25G
3-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina 98%
3-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211.57 g/mol
Pto. Ebullición: 241
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1.454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190126
Núm. CAS: 64628-73-5