1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0171-25G PC0171-5G
APOSPC0171-25GEA 571 EUR
APOSPC0171-25G APOSPC0171-5G
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
1-Chloro-3,3,3-trifluoroacetone
Formula: C₃H₂ClF₃O
MW: 146,5 g/mol
Pto. Ebullición: 71…72 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631508
Núm. CAS: 431-37-8
UN: 1993
ADR: 3,III