1-Bromo-1-cloro-2,2-difluoroetileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-1-chlorodifluoroethylene
PC0173-1G PC0173-5G
APOSPC0173-1GEA 245 EUR
APOSPC0173-1G APOSPC0173-5G
1-Bromo-1-cloro-2,2-difluoroetileno 97%
1-Bromo-1-cloro-2,2-difluoroetileno
Formula: C₂BrClF₂
MW: 177,38 g/mol
Pto. Ebullición: 40…42 °C
Densidad: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00166977
Núm. CAS: 758-24-7