3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0178-5G PC0178-10G
APOSPC0178-5GEA 51.1 EUR
APOSPC0178-5G APOSPC0178-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃NO
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631557
Núm. CAS: 129604-26-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III