3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0181-1G PC0181-5G PC0181-25G PC0181-100G
APOSPC0181-1GEA 37.7 EUR
APOSPC0181-1G APOSPC0181-5G APOSPC0181-25G APOSPC0181-100G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631560
Núm. CAS: 261763-18-2
UN: 1760
ADR: 8,III