2-Cloro-5-(trifluorometil)anisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0182-10G PC0182-5G PC0182-1G
APOSPC0182-10GEA 174 EUR
APOSPC0182-10G APOSPC0182-5G APOSPC0182-1G
2-Cloro-5-(trifluorometil)anisol 98%
2-Cloro-5-(trifluorometil)anisol
Formula: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631470
Núm. CAS: 402-08-4