4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
PC0184-1G PC0184-5G
APOSPC0184-1GEA 81.5 EUR
APOSPC0184-1G APOSPC0184-5G
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
4-Vinylbenzyl hexafluoroisopropyl ether
Formula: C₁₂H₁₀F₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080684
Núm. CAS: 111158-92-0