2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0186-10G PC0186-5G PC0186-1G
APOSPC0186-10GEA 0 EUR
APOSPC0186-10G APOSPC0186-5G APOSPC0186-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631467
Núm. CAS: 20566-93-2