Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0188-1G PC0188-5G
APOSPC0188-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0188-1G APOSPC0188-5G
Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoilo
Cloruro de 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243,01 g/mol
Pto. Ebullición: 59…61 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631634
Núm. CAS: 657-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II