2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0190-5G PC0190-1G
APOSPC0190-5GEA 85.7 EUR
APOSPC0190-5G APOSPC0190-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631537
Núm. CAS: 261763-20-6