2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0191-100G PC0191-25G PC0191-5G
APOSPC0191-100GEA 186 EUR
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631469
Núm. CAS: 64372-62-9