4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0192-1G PC0192-25G PC0192-5G
APOSPC0192-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0192-1G APOSPC0192-25G APOSPC0192-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,5809 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631538
Núm. CAS: 65735-71-9