5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC0193-10G PC0193-1G PC0193-5G PC0193-25G
APOSPC0193-10GEA 406 EUR
APOSPC0193-10G APOSPC0193-1G APOSPC0193-5G APOSPC0193-25G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,5800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631355
Núm. CAS: 261763-21-7