4-Cloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromometil)-4-cloro-3-(trifluorometil)benceno
PC0194-100G
PC0194-25G
PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA
213
EUR
APOSPC0194-100G
APOSPC0194-25G
APOSPC0194-5G
4-Cloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
4-Cloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula:
C₈H₅BrClF₃ MW: 273.48 g/mol Pto. de fusión: 36…40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631540 Núm. CAS: 261763-23-9 UN: 3261 ADR: 8 II |