5-Cloro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-5-cloro-2-(trifluorometil)benceno
PC0195-10G PC0195-5G PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA 108 EUR
APOSPC0195-10G APOSPC0195-5G APOSPC0195-1G
5-Cloro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
5-Cloro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrClF₃
MW: 273,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631356
Núm. CAS: 261763-24-0
UN: 3265
ADR: 8,II