α-Bromo-3-cloro-5-fluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0198-5G
PC0198-1G
PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA
37.7
EUR
APOSPC0198-5G
APOSPC0198-1G
APOSPC0198-25G
α-Bromo-3-cloro-5-fluorotolueno 98%
α-Bromo-3-cloro-5-fluorotolueno
Formula:
C₇H₅BrClF MW: 223.47 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788472 Núm. CAS: 493024-39-8 UN: 3265 ADR: 8 II |