Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631471
Núm. CAS: 22893-39-6