Ácido (5-cloro-2-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 0 EUR
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
Ácido (5-cloro-2-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (5-cloro-2-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631358
Núm. CAS: 261763-25-1