2-Cloro-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Cloro-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 95%
2-Cloro-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₅ClF₃N
MW: 219.59 g/mol
Pto. Ebullición: 140…142 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 30…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631472
Núm. CAS: 22902-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III