2-Amino-6-fluorobenzamida 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0205-5G PC0205-25G PC0205-100G
APOSPC0205-5GEA 43.5 EUR
APOSPC0205-5G APOSPC0205-25G APOSPC0205-100G
2-Amino-6-fluorobenzamida 95+%
2-Amino-6-fluorobenzamida
Formula: C₇H₇FN₂O
Pto. de fusión: 115…118 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00816881
Núm. CAS: 115643-59-9