(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0217-1G PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA 111 EUR
APOSPC0217-1G APOSPC0217-5G
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₄Cl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631382
Núm. CAS: 261763-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III