2,3-Difluoroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0218-5G PC0218-25G
APOSPC0218-5GEA 0 EUR
APOSPC0218-5G APOSPC0218-25G
2,3-Difluoroanísol
2,3-Difluoroanísol
Formula: C₇H₆F₂O
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631562
Núm. CAS: 134364-69-5